N,N'-Bis-Z-1-guanylpyrazole ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H54092.03
H54092.06
H54092.03EA
118
EUR
H54092.03
H54092.06
N,N'-Bis-Z-1-guanylpyrazole ≥98%
N,N'-Bis-Z-1-guanylpyrazole
Purity: 98+%
CAS No.: 152120-55-3
Molecular Formula: C20H18N4O4
Formula Weight: 378.38
Melting Point: 87-91°
MDL No.: MFCD02683516
Formula:
C₂₀H₁₈N₄O₄ Pto. de fusión: 87…91 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02683516 Núm. CAS: 152120-55-3 |