2-Boc-4'-(Bromomethyl)biphenyl 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H54100.03 H54100.06
H54100.03EA 163 EUR
H54100.03 H54100.06
2-Boc-4'-(Bromomethyl)biphenyl 97%
2-Boc-4'-(Bromomethyl)biphenyl
Purity: 97% CAS No.: 114772-40-6 Molecular Formula: C18H19BrO2 Formula Weight: 347.24 MDL No.: MFCD06657561
Formula: C₁₈H₁₉BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657561
Núm. CAS: 114772-40-6
EINECS: 442-850-9