[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-Boc-(carboxymethoxy)amine, Boc-Aoa-OH, (Boc-aminooxy)acetic Acid
H54109.03
H54109.06
H54109.14
H54109.03EA
70.1
EUR
H54109.03
H54109.06
H54109.14
[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid ≥98%
[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 42989-85-5
Molecular Formula: C7H13NO5
Formula Weight: 191.18
Melting Point: ca 115° dec.
Beilstein Reference: 6137646
MDL No.: MFCD01632027
Formula:
C₇H₁₃NO₅ MW: 191,18 g/mol Pto. de fusión: ∼ 115 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01632027 Núm. CAS: 42989-85-5 |