2-(Ethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-Ethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)picolinamide
H54151.MD
H54151.03
H54151.MDEA
60.2
EUR
H54151.MD
H54151.03
2-(Ethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
2-(Ethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 1006876-28-3
Molecular Formula: C14H21BN2O3
Formula Weight: 276.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 52-54°
MDL No.: MFCD13191367
Formula:
C₁₄H₂₁BN₂O₃ MW: 276,14 g/mol Pto. de fusión: 52…54 °C |
Número MDL:
MFCD13191367 Núm. CAS: 1006876-28-3 |