2-(5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
TNTU, 2-(1,3-Dioxo-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoisoindol-2(3H)-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate
H54194.06
H54194.14
H54194.06EA
138
EUR
H54194.06
H54194.14
2-(5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate ≥98%
2-(5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Purity: 98+%
CAS No.: 125700-73-4
Molecular Formula: C14H20BF4N3O3
Formula Weight: 365.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 216-219°
MDL No.: MFCD00167753
Formula:
C₁₄H₂₀BF₄N₃O₃ MW: 365,14 g/mol Pto. de fusión: 216…219 °C |
Número MDL:
MFCD00167753 Núm. CAS: 125700-73-4 |