4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H54229.MD
H54229.03
H54229.MDEA
150
EUR
H54229.MD
H54229.03
4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline 97%
4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline
Purity: 97%
CAS No.: 231278-20-9
Molecular Formula: C21H14ClFIN3O
Formula Weight: 505.72
MDL No.: MFCD09998827
Formula:
C₂₁H₁₄ClFIN₃O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09998827 Núm. CAS: 231278-20-9 |