N-Methoxy-N-methylbenzamide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H54253.06
H54253.14
H54253.06EA
84.1
EUR
H54253.06
H54253.14
N-Methoxy-N-methylbenzamide 98%
N-Methoxy-N-methylbenzamide
Purity: 98%
CAS No.: 6919-61-5
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.533
Boiling Point: 70°
MDL No.: MFCD00075320
Formula:
C₉H₁₁NO₂ Pto. Ebullición: 70 °C Densidad: 1,085 Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075320 Núm. CAS: 6919-61-5 |