2-Chlorodibenzo[b,f]-1,4-oxazepin-11(10H)-one 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H54266.03
H54266.06
H54266.03EA
139
EUR
H54266.03
H54266.06
2-Chlorodibenzo[b,f]-1,4-oxazepin-11(10H)-one 97%
2-Chlorodibenzo[b,f]-1,4-oxazepin-11(10H)-one
Purity: 97%
CAS No.: 3158-91-6
Molecular Formula: C13H8ClNO2
Formula Weight: 245.66
MDL No.: MFCD06658244
Formula:
C₁₃H₈ClNO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06658244 Núm. CAS: 3158-91-6 EINECS: 221-602-1 |