Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H54340.03
H54340.06
H54340.03EA
96.2
EUR
H54340.03
H54340.06
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 2703-17-5
Molecular Formula: C6H7NO2
Formula Weight: 125.13
Melting Point: 85-89°
MDL No.: MFCD00967074
Formula:
C₆H₇NO₂ Pto. de fusión: 85…89 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00967074 Núm. CAS: 2703-17-5 |