4-[4-(4'-Chloro-2-biphenylylmethyl)-1-piperazinyl]benzoic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H54342.MD
H54342.03
H54342.MDEA
60.4
EUR
H54342.MD
H54342.03
4-[4-(4'-Chloro-2-biphenylylmethyl)-1-piperazinyl]benzoic acid 97%
4-[4-(4'-Chloro-2-biphenylylmethyl)-1-piperazinyl]benzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 916204-05-2
Molecular Formula: C24H23ClN2O2
Formula Weight: 406.91
MDL No.: MFCD16251290
Formula:
C₂₄H₂₃ClN₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16251290 Núm. CAS: 916204-05-2 |