2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
H54363.MD
H54363.03
H54363.06
H54363.MDEA
57.9
EUR
H54363.MD
H54363.03
H54363.06
2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one 97%
2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
Purity: 97%
CAS No.: 1013916-37-4
Molecular Formula: C13H14ClN3O
Formula Weight: 263.72
Beilstein Reference: 15642863
MDL No.: MFCD13181207
Formula:
C₁₃H₁₄ClN₃O MW: 263,72 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13181207 Núm. CAS: 1013916-37-4 |