N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H54394.06
H54394.14
H54394.06EA
82.9
EUR
H54394.06
H54394.14
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine ≥98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Purity: 98+%
CAS No.: 152120-61-1
Molecular Formula: C9H14N4O2
Formula Weight: 210.23
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 6141956
MDL No.: MFCD00216663
Formula:
C₉H₁₄N₄O₂ Pto. de fusión: 97…101 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00216663 Núm. CAS: 152120-61-1 |