4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-1,3-thiazol-2-amine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H54413.MD
H54413.03
H54413.06
H54413.MDEA
57.9
EUR
H54413.MD
H54413.03
H54413.06
4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-1,3-thiazol-2-amine 97%
4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Purity: 97%
CAS No.: 2834-79-9
Molecular Formula: C15H12N2S
Formula Weight: 252.33
Beilstein Reference: 187642
MDL No.: MFCD00047059
Formula:
C₁₅H₁₂N₂S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047059 Núm. CAS: 2834-79-9 |