8-Methoxyquinoline 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H54430.MD
H54430.03
H54430.06
H54430.MDEA
48.5
EUR
H54430.MD
H54430.03
H54430.06
8-Methoxyquinoline 96%
8-Methoxyquinoline
Purity: 96%
CAS No.: 938-33-0
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Melting Point: 38-41°
MDL No.: MFCD00957068
Formula:
C₁₀H₉NO Pto. de fusión: 38…41 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00957068 Núm. CAS: 938-33-0 EINECS: 213-341-7 |