Pyrimidine-5-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Pyrimidinecarboxaldehyde
H54448.03
H54448.06
H54448.14
H54448.03EA
108
EUR
H54448.03
H54448.06
H54448.14
Pyrimidine-5-carboxaldehyde 97%
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 10070-92-5
Molecular Formula: C5H4N2O
Formula Weight: 108.10
Melting Point: 39-43°
Boiling Point: 80-82°/4mm
MDL No.: MFCD03426065
Formula:
C₅H₄N₂O MW: 108,1 g/mol Pto. Ebullición: 80…82 °C (4 mmHg) Pto. de fusión: 39…43 °C Densidad: 1,23 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03426065 Núm. CAS: 10070-92-5 |