4,6-Dichloropyrimidine-5-carbaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H54449.03
H54449.06
H54449.14
H54449.03EA
54.7
EUR
H54449.03
H54449.06
H54449.14
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbaldehyde 97%
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 5305-40-8
Molecular Formula: C5H2Cl2N2O
Formula Weight: 175.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 66-71°
MDL No.: MFCD02257701
Formula:
C₅H₂Cl₂N₂O MW: 175,99 g/mol Pto. de fusión: 66…71 °C |
Número MDL:
MFCD02257701 Núm. CAS: 5305-40-8 |