1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-Butyl 4-(6-nitropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate, 4-(6-Nitropyridin-3-yl)piperazine, N1-BOC protected
H54465.03
H54465.06
H54465.03EA
120
EUR
H54465.03
H54465.06
1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine 97%
1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine
Purity: 97%
CAS No.: 571189-16-7
Molecular Formula: C14H20N4O4
Formula Weight: 308.33
MDL No.: MFCD11849291
Formula:
C₁₄H₂₀N₄O₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11849291 Núm. CAS: 571189-16-7 |