4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H54487.03
H54487.06
H54487.03EA
61.2
EUR
H54487.03
H54487.06
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 33763-20-1
Molecular Formula: C11H9NO2S
Formula Weight: 219.26
Melting Point: 202-206°
MDL No.: MFCD00141955
Formula:
C₁₁H₉NO₂S Pto. de fusión: 202…206 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00141955 Núm. CAS: 33763-20-1 |