N-(tert-Butoxycarbonyloxy)succinimide ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-Butyl (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate
H54493.06
H54493.14
H54493.06EA
136
EUR
H54493.06
H54493.14
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)succinimide ≥98%
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)succinimide
Purity: 98+%
CAS No.: 13139-12-3
Molecular Formula: C9H13NO5
Formula Weight: 215.20
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: ca 95° dec.
MDL No.: MFCD00037903
Formula:
C₉H₁₃NO₅ Pto. de fusión: ∼ 95 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00037903 Núm. CAS: 13139-12-3 EINECS: 236-071-1 |