tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Bis-Boc-pyrazolocarboxamidine, 1-[N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)carbamimidoyl]-1H-pyrazole, N,N'-Di-BOC-1H-pyrazole-1-carboxamidine, N,N'-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboximidamide, 1H-Pyrazole-1-carboxamidine, N,N'-Bis-BOC protected, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboximidamide
H54565.03
H54565.06
H54565.14
H54565.03EA
55.4
EUR
H54565.03
H54565.06
H54565.14
tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate ≥98%
tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate
Purity: 98+%
CAS No.: 152120-54-2
Molecular Formula: C14H22N4O4
Formula Weight: 310.35
Melting Point: 86-90°
MDL No.: MFCD01075122
Formula:
C₁₄H₂₂N₄O₄ MW: 310.354 g/mol Pto. de fusión: 86…90 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01075122 Núm. CAS: 152120-54-2 |