2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H54593.MD
H54593.03
H54593.06
H54593.MDEA
78.5
EUR
H54593.MD
H54593.03
H54593.06
2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid 97%
2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 312496-16-5
Molecular Formula: C13H9N3O2
Formula Weight: 239.23
MDL No.: MFCD01414693
Formula:
C₁₃H₉N₃O₂ MW: 239,23 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01414693 Núm. CAS: 312496-16-5 |