2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N,N-Dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)picolinamide
H54614.MD
H54614.03
H54614.MDEA
99.5
EUR
H54614.MD
H54614.03
2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 1006876-27-2
Molecular Formula: C14H21BN2O3
Formula Weight: 276.14
MDL No.: MFCD08458484
Formula:
C₁₄H₂₁BN₂O₃ MW: 276,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08458484 Núm. CAS: 1006876-27-2 |