1-Chloroacetyl-2-(trifluoroacetyl)hydrazine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H54647.MD
H54647.03
H54647.06
H54647.MDEA
49
EUR
H54647.MD
H54647.03
H54647.06
1-Chloroacetyl-2-(trifluoroacetyl)hydrazine 97%
1-Chloroacetyl-2-(trifluoroacetyl)hydrazine
Purity: 97%
CAS No.: 762240-99-3
Molecular Formula: C4H4ClF3N2O2
Formula Weight: 204.53
MDL No.: MFCD07779449
Formula:
C₄H₄ClF₃N₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07779449 Núm. CAS: 762240-99-3 |