O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
O-(1H-6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, TCTU
H54732.14
H54732.22
H54732.14EA
115
EUR
H54732.14
H54732.22
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate ≥99%
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate
Purity: 99+%
CAS No.: 330641-16-2
Molecular Formula: C11H15BClF4N5O
Formula Weight: 355.53
Melting Point: 198-204°
MDL No.: MFCD04973270
Formula:
C₁₁H₁₅BClF₄N₅O MW: 355,53 g/mol Pto. de fusión: 198…204 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04973270 Núm. CAS: 330641-16-2 |