2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H54745.03
H54745.06
H54745.03EA
110
EUR
H54745.03
H54745.06
2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
2-Pyrimidinecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 31519-62-7
Molecular Formula: C5H4N2O2
Formula Weight: 124.10
MDL No.: MFCD00856161
Formula:
C₅H₄N₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00856161 Núm. CAS: 31519-62-7 |