Pyrimidine-2-carbothioamide 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H54783.03
H54783.06
H54783.03EA
86.7
EUR
H54783.03
H54783.06
Pyrimidine-2-carbothioamide 97%
Pyrimidine-2-carbothioamide
Purity: 97%
CAS No.: 4537-73-9
Molecular Formula: C5H5N3S
Formula Weight: 139.17
Beilstein Reference: 508162
MDL No.: MFCD12093703
Formula:
C₅H₅N₃S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12093703 Núm. CAS: 4537-73-9 |