Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt) ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H54807.MB
H54807.MC
H54807.MBEA
220
EUR
H54807.MB
H54807.MC
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt) ≥97%
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Purity: 98+%
CAS No.: 92921-24-9
Molecular Formula: C16H17N2NaO9S
Formula Weight: 436.37
Storage Temperature: 2°C to 8°C
MDL No.: MFCD00054978
Formula:
C₁₆H₁₈N₂O₉S |
Número MDL:
MFCD00054978 Núm. CAS: 92921-24-9 |