4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)-(fmoc-amino)methyl]phenoxyacetic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Rink amide linker, FMOC-AM, Fmoc-2,4-dimethoxy-4'-(carboxymethyloxy)-benzhydrylamine, 2-(4-(((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)(2,4-dimethoxyphenyl)methyl)phenoxy)acetic acid, 4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]methyl]phenoxyacetic acid
H54874.03 H54874.06
H54874.03EA 151 EUR
H54874.03 H54874.06
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)-(fmoc-amino)methyl]phenoxyacetic acid ≥98%
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)-(fmoc-amino)methyl]phenoxyacetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 145069-56-3 Molecular Formula: C32H29NO7 Formula Weight: 539.58 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 180° dec. MDL No.: MFCD00153509
Formula: C₃₂H₂₉NO₇
MW: 539,58 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 180 °C (desc.)
Número MDL: MFCD00153509
Núm. CAS: 126828-35-1