Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
TFFH, N-((Dimethylamino)fluoromethylene)-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate(V)
H54910.03
H54910.06
H54910.03EA
82.9
EUR
H54910.03
H54910.06
Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate 98%
Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Purity: 98%
CAS No.: 164298-23-1
Molecular Formula: C5H12F7N2P
Formula Weight: 264.12
Melting Point: 104-111°
MDL No.: MFCD02684443
Formula:
C₅H₁₂F₇N₂P MW: 264,13 g/mol Pto. de fusión: 104…111 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02684443 Núm. CAS: 164298-23-1 |