(1H-Indol-4-ylmethyl)amine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Aminomethylindole, (1H-Indol-4-yl)methanamine, 4-(Aminomethyl)indole
H54963.MD
H54963.03
H54963.MDEA
46.6
EUR
H54963.MD
H54963.03
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine 97%
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine
Purity: 97%
CAS No.: 3468-18-6
Molecular Formula: C9H10N2
Formula Weight: 146.19
Melting Point: 130-135°
MDL No.: MFCD04973297
Formula:
C₉H₁₀N₂ MW: 146,19 g/mol Pto. de fusión: 130…135 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04973297 Núm. CAS: 3468-18-6 |