3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-((Trimethylsilyl)ethynyl)benzonitrile
H55012.03
H55012.06
H55012.03EA
62.5
EUR
H55012.03
H55012.06
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 97%
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 190771-22-3
Molecular Formula: C12H13NSi
Formula Weight: 199.33
Melting Point: 42-47°
MDL No.: MFCD09260494
Formula:
C₁₂H₁₃NSi Pto. de fusión: 42…47 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09260494 Núm. CAS: 190771-22-3 |