S-Phenyl-L-cysteine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(R)-2-Amino-3-(phenylthio)propanoic acid, H-Cys(phenyl)-OH
H55031.03
H55031.06
H55031.14
H55031.03EA
37.4
EUR
H55031.03
H55031.06
H55031.14
S-Phenyl-L-cysteine 97%
S-Phenyl-L-cysteine
Purity: 97%
CAS No.: 34317-61-8
Molecular Formula: C9H11NO2S
Formula Weight: 197.25
Melting Point: 200° dec.
Beilstein Reference: 2268203
Optical Rotation: +10° (c=1.5 in 1M NaOH)
MDL No.: MFCD01318758
Formula:
C₉H₁₁NO₂S MW: 197,252 g/mol Pto. de fusión: 200 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01318758 Núm. CAS: 34317-61-8 |