tert-Butyl-3-hydroxyphenylcarbamate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-Butyl (3-hydroxyphenyl)carbamate
H55059.14
H55059.06
H55059.14EA
267
EUR
H55059.14
H55059.06
tert-Butyl-3-hydroxyphenylcarbamate 97%
tert-Butyl-3-hydroxyphenylcarbamate
Purity: 97%
CAS No.: 19962-06-2
Molecular Formula: C11H15NO3
Formula Weight: 209.25
Melting Point: 134-138°
MDL No.: MFCD06798070
Formula:
C₁₁H₁₅NO₃ MW: 209,25 g/mol Pto. de fusión: 134…138 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06798070 Núm. CAS: 19962-06-2 |