1-Naphthyltrifluoromethanesulphonate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97%
CAS No.: 99747-74-7
Molecular Formula: C11F3H7O3S
Formula Weight: 276.23
Flash Point: 113°(235°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.405
Refractive Index: 1.5200
Appearance: Colourless dark red
Boiling Point: 97-98°/0.3mm
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00192340
Formula:
C₁₁H₇F₃O₃S Pto. Ebullición: 97…98 °C (0,3 mmHg) Densidad: 1,405 Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00192340 Núm. CAS: 99747-74-7 ADR: 8,II |