Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H55109.03
H55109.06
H55109.03EA
97.9
EUR
H55109.03
H55109.06
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 41731-83-3
Molecular Formula: C6H6BrNO2S
Formula Weight: 236.08
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.5530
Boiling Point: 216-217°
MDL No.: MFCD00463837
Formula:
C₆H₆BrNO₂S Pto. Ebullición: 216…217 °C Densidad: 1,581 Pto. de inflamación: 110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00463837 Núm. CAS: 41731-83-3 |