Silver(I) acetylacetonate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Silver 2,4-pentanedionate, Silver acetylacetonate
H55131.03
H55131.06
H55131.14
H55131.03EA
87.1
EUR
H55131.03
H55131.06
H55131.14
Silver(I) acetylacetonate 98%
Silver(I) acetylacetonate
Purity: 98%
CAS No.: 15525-64-1
Molecular Formula: C5H7AgO2
Formula Weight: 206.98
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Characteristic
Melting Point: 100° dec.
MDL No.: MFCD00000012
Formula:
C₅H₈AgO₂ MW: 207,985 g/mol Pto. de fusión: 100 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00000012 Núm. CAS: 15525-64-1 EINECS: 239-568-1 |