(S)-4-Cyano-4'-(2-methylbutyl)biphenyl 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-4'-(2-Methylbutyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
H55183.03 H55183.06
H55183.03EA 135 EUR
H55183.03 H55183.06
(S)-4-Cyano-4'-(2-methylbutyl)biphenyl 97%
(S)-4-Cyano-4'-(2-methylbutyl)biphenyl
Purity: 97% CAS No.: 63799-11-1 Molecular Formula: C18H19N Formula Weight: 249.36 MDL No.: MFCD00192280
Formula: C₁₈H₁₉N
MW: 249,36 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192280
Núm. CAS: 63799-11-1
EINECS: 264-464-8