tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(BOC-amino)ethyl bromide
H55211.03
H55211.06
H55211.03EA
73.6
EUR
H55211.03
H55211.06
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 96%
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate
Purity: 96%
CAS No.: 39684-80-5
Molecular Formula: C7H14BrNO2
Formula Weight: 224.10
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 30-32°
Beilstein Reference: 2325117
MDL No.: MFCD02683428
Formula:
C₇H₁₄BrNO₂ Pto. de fusión: 30…32 °C |
Número MDL:
MFCD02683428 Núm. CAS: 39684-80-5 |