tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tert-butyl 4-oxoazepane-1-carboxylate, 4-Oxoazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-BOC-Hexahydro-1H-azepin-4-one, tert-Butyl 4-oxoazepane-1-carboxylate
H55214.03
H55214.06
H55214.03EA
105
EUR
H55214.03
H55214.06
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 188975-88-4
Molecular Formula: C11H19NO3
Formula Weight: 213.28
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.4670
MDL No.: MFCD03788435
Formula:
C₁₁H₁₉NO₃ MW: 213,277 g/mol |
Número MDL:
MFCD03788435 Núm. CAS: 188975-88-4 |