2-(Methylamino)acetonitrile hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H55215.06
H55215.14
H55215.06EA
43.7
EUR
H55215.06
H55215.14
2-(Methylamino)acetonitrile hydrochloride 98%
2-(Methylamino)acetonitrile hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 25808-30-4
Molecular Formula: C3H6N2.HCl
Formula Weight: 106.55
Melting Point: 103-106°
Beilstein Reference: 3908975
MDL No.: MFCD00012587
Formula:
C₃H₇ClN₂ Pto. de fusión: 103…106 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012587 Núm. CAS: 25808-30-4 EINECS: 247-277-6 |