Potassium tetraphenylborate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H55276.06
H55276.14
H55276.06EA
75.9
EUR
H55276.06
H55276.14
Potassium tetraphenylborate 97%
Potassium tetraphenylborate
Purity: 97%
CAS No.: 3244-41-5
Molecular Formula: C24H20BK
Formula Weight: 358.33
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point:
Formula:
C₂₄H₂₀BK Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03093877 Núm. CAS: 3244-41-5 |