Boc-Cha-OH 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H55282.MD
H55282.03
H55282.06
H55282.MDEA
43.4
EUR
H55282.MD
H55282.03
H55282.06
Boc-Cha-OH 98%
Boc-Cha-OH
Purity: 98%
CAS No.: 37736-82-6
Molecular Formula: C14H25NO4
Formula Weight: 271.36
Beilstein Reference: 3060603
MDL No.: MFCD00211335
Formula:
C₁₄H₂₅NO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00076896 Núm. CAS: 37736-82-6 |