Neodimio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), en polvo -200 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
acondicionado en Argón
45914.14
45914.06
45914.14EA
671
EUR
45914.14
45914.06
Neodimio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), en polvo -200 mesh
Neodimio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-00-8
Physical Form: Packaged under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Grey to silver
Odour: Odourless
UN No.: 1383
MDL No.: MFCD00011130
Formula:
Nd Pto. Ebullición: 2474 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1014,85 °C Densidad: 6,46 g/cm³ (1240 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011130 Núm. CAS: 7440-00-8 EINECS: 231-109-3 UN: 1383 ADR: 4.2,I Índice Merck: 12,06538 |