trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H55356.03
H55356.06
H55356.03EA
42
EUR
H55356.03
H55356.06
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl 97%
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl
Purity: 97%
CAS No.: 82832-57-3
Molecular Formula: C21H30F2
Formula Weight: 320.47
Melting Point: 43-46°
MDL No.: MFCD09838997
Formula:
C₂₁H₃₀F₂ Pto. de fusión: 43…46 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09838997 Núm. CAS: 82832-57-3 |