4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H55394.06
H55394.14
H55394.06EA
72.1
EUR
H55394.06
H55394.14
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 98%
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl
Purity: 98%
CAS No.: 114772-54-2
Molecular Formula: C14H10BrN
Formula Weight: 272.14
Melting Point: 125-128°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00671503
Formula:
C₁₄H₁₀BrN Pto. de fusión: 125…128 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00671503 Núm. CAS: 114772-54-2 EINECS: 425-280-5 ADR: 6.1,III |