1-(1-Naphthylmethyl)piperazine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(Naphthalen-1-ylmethyl)piperazine
H55398.03
H55398.06
H55398.14
H55398.03EA
63.8
EUR
H55398.03
H55398.06
H55398.14
1-(1-Naphthylmethyl)piperazine 97%
1-(1-Naphthylmethyl)piperazine
Purity: 97%
CAS No.: 40675-81-8
Molecular Formula: C15H18N2
Formula Weight: 226.32
Physical Form: Powder
Appearance: White to brown
Melting Point: 63-67°
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD01314185
Formula:
C₁₅H₁₈N₂ MW: 226,323 g/mol Pto. de fusión: 63…67 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01314185 Núm. CAS: 40675-81-8 ADR: 9,III |