2-Bromomethyl-6-methylpyridine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H55438.03
H55438.06
H55438.03EA
90.2
EUR
H55438.03
H55438.06
2-Bromomethyl-6-methylpyridine 97%
2-Bromomethyl-6-methylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 68470-59-7
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 38-42°
MDL No.: MFCD04967229
Formula:
C₇H₈BrN Pto. de fusión: 38…42 °C |
Número MDL:
MFCD04967229 Núm. CAS: 68470-59-7 |