4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H55469.MD
H55469.03
H55469.MDEA
117
EUR
H55469.MD
H55469.03
4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide 97%
4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide
Purity: 97%
CAS No.: 4018-82-0
Molecular Formula: C14H12ClNO2
Formula Weight: 261.71
MDL No.: MFCD00508611
Formula:
C₁₄H₁₂ClNO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00508611 Núm. CAS: 4018-82-0 |