4,6-Dimethyldibenzothiophene 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H55472.MD H55472.03 H55472.06
H55472.MDEA 55.4 EUR
H55472.MD H55472.03 H55472.06
4,6-Dimethyldibenzothiophene 97%
4,6-Dimethyldibenzothiophene
Purity: 97% CAS No.: 1207-12-1 Molecular Formula: C14H12S Formula Weight: 212.31 Melting Point: 153-157° MDL No.: MFCD00216264
Formula: C₁₄H₁₂S
MW: 212.31 g/mol
Pto. de fusión: 153…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216264
Núm. CAS: 1207-12-1
EINECS: 214-894-7