(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
((4-Bromophenyl)ethynyl)trimethylsilane
H55534.03
H55534.06
H55534.14
H55534.03EA
0
EUR
H55534.03
H55534.06
H55534.14
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane 98%
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Purity: 98%
CAS No.: 16116-78-2
Molecular Formula: C11H13BrSi
Formula Weight: 253.21
Physical Form: Powder
Appearance: White to yellow
Melting Point: 61-63°
MDL No.: MFCD01863556
Formula:
C₁₁H₁₃BrSi MW: 253,214 g/mol Pto. de fusión: 61…63 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01863556 Núm. CAS: 16116-78-2 |